Tisk…
AmbotzHAA6300 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938329-10G OR938329-1G OR938329-5G
APOSOR938329-10GEA 27480 CZK
APOSOR938329-10G APOSOR938329-1G APOSOR938329-5G
AmbotzHAA6300 95%
AmbotzHAA6300
Vzorec: C₁₀H₂₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083642
CAS číslo: 67617-35-0