Tisk…
(3-Methoxyphenyl)acetyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Methoxyphenyl)acetyl chloride
OR938326-25G OR938326-5G
APOSOR938326-25GEA 12240 CZK
APOSOR938326-25G APOSOR938326-5G
(3-Methoxyphenyl)acetyl chloride 95%
(3-Methoxyphenyl)acetyl chloride
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012244
CAS číslo: 6834-42-0