5-Bromoresorcinol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Bromo-3,5-dihydroxybenzene, 5-Bromobenzene-1,3-diol, 3,5-Dihydroxybromobenzene
OR938303-5G
APOSOR938303-5GEA
2730
CZK
APOSOR938303-5G
5-Bromoresorcinol 97%
5-Bromoresorcinol
Vzorec:
C₆H₅BrO₂ MW: 189,01 g/mol Bod varu: 140 °C/0,3mmHg Bod tání: 93 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16293393 CAS číslo: 106120-04-1 |