Tisk…
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938299-5G
APOSOR938299-5GEA 5720 CZK
APOSOR938299-5G
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2005 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011489
CAS číslo: 7149-92-0