Tisk…
5-(Isopropylamino)pentanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Isopropylamino)pentan-1-ol
OR938297-1G OR938297-5G
APOSOR938297-1GEA 2980 CZK
APOSOR938297-1G APOSOR938297-5G
5-(Isopropylamino)pentanol 97%
5-(Isopropylamino)pentanol
Vzorec: C₈H₁₉NO
MW: 145,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14708174
CAS číslo: 40447-21-0