Tisk…
5,7-Dimethyl-8-quinolinol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5,7-Dimethyl-8-hydroxyquinoline
OR938289-1G OR938289-5G
APOSOR938289-1GEA 14320 CZK
APOSOR938289-1G APOSOR938289-5G
5,7-Dimethyl-8-quinolinol 95%
5,7-Dimethyl-8-quinolinol
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,2111 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00168976
CAS číslo: 37873-29-3