Tisk…
4-Methoxy-2,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938285-10G OR938285-1G OR938285-5G OR938285-250MG OR938285-500MG
APOSOR938285-10GEA 12440 CZK
APOSOR938285-10G APOSOR938285-1G APOSOR938285-5G APOSOR938285-250MG APOSOR938285-500MG
4-Methoxy-2,5-dimethylbenzaldehyde 95%
4-Methoxy-2,5-dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003343
CAS číslo: 6745-75-1