Tisk…
Acetyl iodide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938283-10G OR938283-1G OR938283-5G
APOSOR938283-10GEA 27480 CZK
APOSOR938283-10G APOSOR938283-1G APOSOR938283-5G
Acetyl iodide 95%
Acetyl iodide
Vzorec: C₂H₃IO
MDL Number: MFCD00039399
CAS číslo: 507-02-8