Tisk…
Sodium-2-mercaptobenzothiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR938282-25G OR938282-100G OR938282-500G
APOSOR938282-25GEA 622 CZK
APOSOR938282-25G APOSOR938282-100G APOSOR938282-500G
Sodium-2-mercaptobenzothiazole 97%
Sodium-2-mercaptobenzothiazole
Vzorec: C₇H₅NS₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065334
CAS číslo: 2492-26-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III