Tisk…
1-(Dimethylisopropylsilyl)imidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: DMIPS, 1-(Isopropyldimethylsilyl)imidazole
OR938220-1G OR938220-250MG
APOSOR938220-1GEA 10980 CZK
APOSOR938220-1G APOSOR938220-250MG
1-(Dimethylisopropylsilyl)imidazole 95%
1-(Dimethylisopropylsilyl)imidazole
Vzorec: C₈H₁₆N₂Si
MW: 168,32 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059891
CAS číslo: 81452-04-2