Tisk…
5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938198-1G OR938198-250MG
APOSOR938198-1GEA 11380 CZK
APOSOR938198-1G APOSOR938198-250MG
5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyde 95%
5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671521
CAS číslo: 117953-13-6