Tisk…
3-Allyloxypropionic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938182-10G OR938182-1G OR938182-5G
APOSOR938182-10GEA 16530 CZK
APOSOR938182-10G APOSOR938182-1G APOSOR938182-5G
3-Allyloxypropionic acid 95%
3-Allyloxypropionic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039537
CAS číslo: 22577-15-7