4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR938160-1G
OR938160-5G
APOSOR938160-1GEA
1910
CZK
APOSOR938160-1G
APOSOR938160-5G
4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole 95%
4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole
Vzorec:
C₆H₃ClN₂O Bod tání: 82 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191329 CAS číslo: 7116-16-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...