Tisk…
2-(2-Thienyl)-1,3-dioxolane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938123-10G OR938123-1G OR938123-5G
APOSOR938123-10GEA 19440 CZK
APOSOR938123-10G APOSOR938123-1G APOSOR938123-5G
2-(2-Thienyl)-1,3-dioxolane 95%
2-(2-Thienyl)-1,3-dioxolane
Vzorec: C₇H₈O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01924576
CAS číslo: 58268-08-9