Tisk…
3-Cyclohexene-1-methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938117-100G OR938117-25G OR938117-5G
APOSOR938117-100GEA 857 CZK
APOSOR938117-100G APOSOR938117-25G APOSOR938117-5G
3-Cyclohexene-1-methanol 95%
3-Cyclohexene-1-methanol
Vzorec: C₇H₁₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001574
CAS číslo: 1679-51-2