Tisk…
Methyl-4-vinylbenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938080-1G OR938080-5G
APOSOR938080-1GEA 2280 CZK
APOSOR938080-1G APOSOR938080-5G
Methyl-4-vinylbenzoate 95%
Methyl-4-vinylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017218
CAS číslo: 1076-96-6