Tisk…
2-(Methylamino)pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938076-1G OR938076-5G
APOSOR938076-1GEA 2240 CZK
APOSOR938076-1G APOSOR938076-5G
2-(Methylamino)pyrimidine 95%
2-(Methylamino)pyrimidine
Vzorec: C₅H₇N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234126
CAS číslo: 931-61-3