Tisk…
3-(Cyanomethyl)-2,4,5-trimethylthiophene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2,4,5-Trimethylthiophen-3-yl)acetonitrile
OR938038-1G OR938038-250MG
APOSOR938038-1GEA 2900 CZK
APOSOR938038-1G APOSOR938038-250MG
3-(Cyanomethyl)-2,4,5-trimethylthiophene 95%
3-(Cyanomethyl)-2,4,5-trimethylthiophene
Vzorec: C₉H₁₁NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143113
CAS číslo: 112440-49-0