Tisk…
cis-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938037-25G
APOSOR938037-25GEA 5390 CZK
APOSOR938037-25G
cis-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 98%
cis-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₂O₃
MW: 144,1700 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093477
CAS číslo: 3685-22-1