Tisk…
1,5-Dimethyl-2-piperidone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938034-10G OR938034-1G OR938034-5G
APOSOR938034-10GEA 21490 CZK
APOSOR938034-10G APOSOR938034-1G APOSOR938034-5G
1,5-Dimethyl-2-piperidone 95%
1,5-Dimethyl-2-piperidone
Vzorec: C₇H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03701098
CAS číslo: 86917-58-0