3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
OR938028-1G
OR938028-250MG
APOSOR938028-1GEA
13230
CZK
APOSOR938028-1G
APOSOR938028-250MG
3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec:
C₇H₇N₃ MW: 133,15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660421 CAS číslo: 28036-33-1 |