Tisk…
1,6-Naphthyridin-2(1H)-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR938005-1G OR938005-250MG
APOSOR938005-1GEA 17990 CZK
APOSOR938005-1G APOSOR938005-250MG
1,6-Naphthyridin-2(1H)-one 97%
1,6-Naphthyridin-2(1H)-one
Vzorec: C₈H₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781179
CAS číslo: 23616-29-7