Tisk…
2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
OR937981-1G OR937981-250MG
APOSOR937981-1GEA 6580 CZK
APOSOR937981-1G APOSOR937981-250MG
2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 97%
2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Vzorec: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11603419
CAS číslo: 866089-28-3