Tisk…
1-(3-Hydroxypropyl)pyrrole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937967-1G OR937967-250MG
APOSOR937967-1GEA 3640 CZK
APOSOR937967-1G APOSOR937967-250MG
1-(3-Hydroxypropyl)pyrrole 95%
1-(3-Hydroxypropyl)pyrrole
Vzorec: C₇H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191453
CAS číslo: 50966-69-3