Tisk…
2,2,4-Trimethylcyclopentanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937966-1G OR937966-5G
APOSOR937966-1GEA 6850 CZK
APOSOR937966-1G APOSOR937966-5G
2,2,4-Trimethylcyclopentanone 95%
2,2,4-Trimethylcyclopentanone
Vzorec: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019312
CAS číslo: 28056-54-4