Tisk…
Methyl-2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937937-1G OR937937-5G
APOSOR937937-1GEA 3540 CZK
APOSOR937937-1G APOSOR937937-5G
Methyl-2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate 95%
Methyl-2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate
Vzorec: C₆H₈O₂S
Bod tání: 36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038417
CAS číslo: 67488-46-4