Tisk…
(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937932-1G OR937932-250MG
APOSOR937932-1GEA 10550 CZK
APOSOR937932-1G APOSOR937932-250MG
(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol 95%
(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol
Vzorec: C₇H₁₆O
MW: 116,20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221492
CAS číslo: 1767-46-0