Tisk…
Methyl-5-hexenoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR937922-25G OR937922-5G
APOSOR937922-25GEA 10350 CZK
APOSOR937922-25G APOSOR937922-5G
Methyl-5-hexenoate 98%
Methyl-5-hexenoate
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Bod varu: 157 °C
Hustota: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671538
CAS číslo: 2396-80-7
UN: 3272
ADR: 3,III