Tisk…
1-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dioxahexane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dichloro-2-(methoxymethoxy)propane, 1,1-Bis(chloromethyl)-2,4-dioxapentane
OR937921-1G OR937921-25G OR937921-5G
APOSOR937921-1GEA 1620 CZK
APOSOR937921-1G APOSOR937921-25G APOSOR937921-5G
1-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dioxahexane 95%
1-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dioxahexane
Vzorec: C₅H₁₀Cl₂O₂
MW: 173,03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130114
CAS číslo: 70905-45-2