Tisk…
Allylpalladium(II) chloride dimer 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Di-mu-chlorobis[(eta-allyl)palladium(II)], Allylpalladium(II) chloride, Allylpalladium chloride dimer
OR937920-1G
APOSOR937920-1GEA 4140 CZK
APOSOR937920-1G
Allylpalladium(II) chloride dimer 97%
Allylpalladium(II) chloride dimer
Vzorec: C₆H₁₀Cl₂Pd₂
MW: 365,89 g/mol
Bod tání: 120 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00044874
CAS číslo: 12012-95-2