Tisk…
1,2-Dihydroxyindan 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Indandiol
OR937916-10G OR937916-1G OR937916-5G
APOSOR937916-10GEA 19440 CZK
APOSOR937916-10G APOSOR937916-1G APOSOR937916-5G
1,2-Dihydroxyindan 95%
1,2-Dihydroxyindan
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 4370-02-9