Tisk…
(S)-2-Isopropylamino-3-methyl-1-butanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-N-Isopropyl-2-(3-methyl-1-butanol)amine
OR937893-1G
APOSOR937893-1GEA 4860 CZK
APOSOR937893-1G
(S)-2-Isopropylamino-3-methyl-1-butanol 95%
(S)-2-Isopropylamino-3-methyl-1-butanol
Vzorec: C₈H₁₉NO
MW: 145,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671550
CAS číslo: 112211-88-8