Tisk…
N-Allylaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937892-25G
APOSOR937892-25GEA 3770 CZK
APOSOR937892-25G
N-Allylaniline 95%
N-Allylaniline
Vzorec: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008638
CAS číslo: 589-09-3