Tisk…
4-(Methylthio)butanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methylthio-2-butanone
OR937881-1G OR937881-25G OR937881-5G
APOSOR937881-1GEA 3310 CZK
APOSOR937881-1G APOSOR937881-25G APOSOR937881-5G
4-(Methylthio)butanone 95%
4-(Methylthio)butanone
Vzorec: C₅H₁₀OS
MW: 118,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040029
CAS číslo: 34047-39-7