Tisk…
1-Phenoxy-2-chloropropane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937869-10G OR937869-1G OR937869-5G
APOSOR937869-10GEA 20900 CZK
APOSOR937869-10G APOSOR937869-1G APOSOR937869-5G
1-Phenoxy-2-chloropropane 95%
1-Phenoxy-2-chloropropane
Vzorec: C₉H₁₁ClO
MW: 170,64 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059488
CAS číslo: 53491-30-8