Tisk…
2-Methoxy-1-butanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937857-10G OR937857-1G OR937857-5G
APOSOR937857-10GEA 18420 CZK
APOSOR937857-10G APOSOR937857-1G APOSOR937857-5G
2-Methoxy-1-butanol 95%
2-Methoxy-1-butanol
Vzorec: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 15467-25-1