Tisk…
1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937834-1G OR937834-5G
APOSOR937834-1GEA 1620 CZK
APOSOR937834-1G APOSOR937834-5G
1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin 95%
1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin
Vzorec: C₅H₈N₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00186242
CAS číslo: 1801-62-3