1,4-Dichloro-2-butanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937831-1G
OR937831-5G
APOSOR937831-1GEA
3440
CZK
APOSOR937831-1G
APOSOR937831-5G
1,4-Dichloro-2-butanol 95%
1,4-Dichloro-2-butanol
Vzorec:
C₄H₈Cl₂O MW: 143,01 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191343 CAS číslo: 2419-74-1 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)