Tisk…
2,2,5,6-Tetramethyl-4H-1,3-dioxin-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937815-10G OR937815-1G OR937815-5G
APOSOR937815-10GEA 20470 CZK
APOSOR937815-10G APOSOR937815-1G APOSOR937815-5G
2,2,5,6-Tetramethyl-4H-1,3-dioxin-4-one 95%
2,2,5,6-Tetramethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
Vzorec: C₈H₁₂O₃
MW: 156,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060139
CAS číslo: 87769-39-9