Benzyl-2-chloroethyl ether 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937793-1G
OR937793-25G
OR937793-5G
APOSOR937793-1GEA
612
CZK
APOSOR937793-1G
APOSOR937793-25G
APOSOR937793-5G
Benzyl-2-chloroethyl ether 98%
Benzyl-2-chloroethyl ether
Vzorec:
C₉H₁₁ClO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00018964 CAS číslo: 17229-17-3 |