Tisk…
Picolinamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937776-100G OR937776-25G OR937776-5G
APOSOR937776-100GEA 4270 CZK
APOSOR937776-100G APOSOR937776-25G APOSOR937776-5G
Picolinamide 95%
Picolinamide
Vzorec: C₆H₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023483
CAS číslo: 1452-77-3