Tisk…
6-Methyl-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937769-10G OR937769-1G OR937769-5G
APOSOR937769-10GEA 26650 CZK
APOSOR937769-10G APOSOR937769-1G APOSOR937769-5G
6-Methyl-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one 95%
6-Methyl-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one
Vzorec: C₉H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191466
CAS číslo: 16075-68-6