Ethyl 2-Hydroxybutyrate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 2-Hydroxybutyrate, 2-Hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-hydroxybutanoate
OR937766-1G
OR937766-25G
OR937766-5G
APOSOR937766-1GEA
1580
CZK
APOSOR937766-1G
APOSOR937766-25G
APOSOR937766-5G
Ethyl 2-Hydroxybutyrate 95%
Ethyl-2-hydroxybutyrate
Vzorec:
C₆H₁₂O₃ MW: 132.16 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014407 CAS číslo: 52089-54-0 |