2-Chloro-N-ethylnicotinamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937765-1G
OR937765-5G
APOSOR937765-1GEA
0
CZK
APOSOR937765-1G
APOSOR937765-5G
2-Chloro-N-ethylnicotinamide 95%
2-Chloro-N-ethylnicotinamide
Vzorec:
C₈H₉ClN₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01358076 CAS číslo: 52943-22-3 |