Tisk…
9-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Acid Captor 9M
OR937763-25G OR937763-5G
APOSOR937763-25GEA 10150 CZK
APOSOR937763-25G APOSOR937763-5G
9-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one 95%
9-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one
Vzorec: C₉H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059749
CAS číslo: 61751-44-8