Tisk…
Propyl-2-furancarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937748-25G OR937748-5G
APOSOR937748-25GEA 6420 CZK
APOSOR937748-25G APOSOR937748-5G
Propyl-2-furancarboxylate 95%
Propyl-2-furancarboxylate
Vzorec: C₈H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046108
CAS číslo: 615-10-1