Tisk…
2-Methyl-6-nitrobenzoyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937743-1G OR937743-5G
APOSOR937743-1GEA 7250 CZK
APOSOR937743-1G APOSOR937743-5G
2-Methyl-6-nitrobenzoyl chloride 95%
2-Methyl-6-nitrobenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797116
CAS číslo: 66232-57-3