5-Norbornene-2,2-dimethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937742-1G
OR937742-5G
APOSOR937742-1GEA
2240
CZK
APOSOR937742-1G
APOSOR937742-5G
5-Norbornene-2,2-dimethanol 95%
5-Norbornene-2,2-dimethanol
Vzorec:
C₉H₁₄O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00167595 CAS číslo: 6707-12-6 |