Tisk…
Ethyl-4,5,6,7-tetrahydroisoindole-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937721-1G OR937721-250MG
APOSOR937721-1GEA 6550 CZK
APOSOR937721-1G APOSOR937721-250MG
Ethyl-4,5,6,7-tetrahydroisoindole-1-carboxylate 95%
Ethyl-4,5,6,7-tetrahydroisoindole-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06227773
CAS číslo: 65880-17-3