Tisk…
2,4-Diethyl-6-methyl-1,3,5-trioxane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR937681-1G OR937681-250MG
APOSOR937681-1GEA 0 CZK
APOSOR937681-1G APOSOR937681-250MG
2,4-Diethyl-6-methyl-1,3,5-trioxane 95%
2,4-Diethyl-6-methyl-1,3,5-trioxane
Vzorec: C₈H₁₆O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059793
CAS číslo: 117888-04-7